MilliporeSigma
Toutes les photos(6)
Documents
70967
Sigma-Aldrich
Réactif de transfection GeneJuice®
Non-lipid based chemical transfection reagent optimized for maximum transfection efficiency, ease-of-use, and minimal cytotoxicity on a wide variety of mammalian cells.
Synonyme(s) :
GeneJuice Transfection, Transfection Reagent
About This Item
Code UNSPSC :
41106502
Nomenclature NACRES :
NA.54
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
Technique(s)
transfection: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
« J′utilise GeneJuice car c′est un produit de faible toxicité, facile à utiliser et compatible avec un large éventail de cellules cibles »
Stuart Rulten. Chargé de recherche. Université du Sussex
« Depuis que nous utilisons GeneJuice, nous avons gagné beaucoup de temps et économisé beaucoup d′argent ! »
Dr Andrea Kress, Institut de virologie clinique et moléculaire, Erlangen, Allemagne
« Je trouve que GeneJuice fonctionne sur un grand nombre de types de cellules avec une optimisation minimale »
Caitriona Marie Lyons. Étudiante en doctorat. Université de Cork, Irlande
La transfection consiste à introduire des acides nucléiques dans des cellules de mammifères. Le Réactif de transfection GeneJuice est une formulation brevetée, optimisée pour garantir une efficacité de transfection maximale, une grande facilité d′utilisation et une cytotoxicité minimale pour les cellules de mammifères. Alors que beaucoup de réactifs de transfection disponibles sont basés sur des formulations de lipides cationiques, le Réactif de transfection GeneJuice® se compose d′une protéine cellulaire non toxique et d'une petite quantité de polyamine innovante. Le Réactif de transfection GeneJuice permet de transférer de manière extrêmement efficace de l′ADN lors de transfections stables et transitoires de cellules eucaryotes, et est idéal pour les transfections à haut débit sur des plaques multi-puits. Sa composition unique est compatible avec les milieux à base de sérum ainsi que les milieux sans sérum, ce qui permet de s′affranchir des changements de milieu durant les expériences de transfection. GeneJuice est une alternative performante aux diverses autres techniques, y compris la coprécipitation au phosphate de calcium, l′électroporation, la microinjection, l′administration biolistique de particules, la lipofection et la formation de complexes avec du DEAE-dextran. Le format de 1 ml fournit suffisamment de réactif pour effectuer jusqu′à 500 transfections sur des plaques de 35 mm.
Lignées cellulaires transfectées par le Réactif de transfection GeneJuice®
Lignées cellulaires :Cellules primaires :
10T1/2
293T
3T3 NIH
3T3 Swiss
3T3-L1
A204
A431
A549
alpha TC1-6
AR 42J
As4.1
AtT-20
B50
BC-1
BC-2
BC3
BCBL
BHK-21
C3H/10T1/2
C6
C2C12
Caco-2
Caki-1
Calpan-1
Calu-1
Calu-6
CCL-131
CFPAC-1
Chang Foie
CHO
CHO-7
CHO-IR
CHO-K1
COS-1
COS-7
CS-1
CV-1
Daudi
DDTI MF-2
DT40
ECV304
EL4
ES-E14TG2a
EVSCC17M
H9c2
HCT-116
HEK293
HeLa
HeLa B
HeLa T4
Hep 3B2.1-7
HepG2
Hepa 1-6
Ht-29
HTB-37
HTB-45
Huh-7
HUVEC
IC21
IEC-6
JEG-3
Jurkat
KB
L57-3-11
L-6
L-929
MA-10
McA-RH7777
MCF-7
MCF-10-2A
MDCK
Mélanocyte
MG-63
Neuro 2A
Neuroblastome
NRK
NT2/D1
OV-1063
OVCAR3
P4
P19
PC12
PA317
PAM212
PS-1
R2C
RAW 264.7
RBL-2H3
RMP-41
SAOS-2
SC-1
Schneider line2
SK-N-MC
SK-N-SH
SKOV3
STO
SW-480
SW-837
T3M4
TM4
U937
UCD
Vero
Cellules de muscle lisse aortique
Astrocytes
Angioblastes
Chondrocytes
Cellules chromaffines
Cellules épithéliales :
mammaires
prostatiques
trachéales
Fibroblastes
Kératinocytes
Réactif de transfection chimique basé sur une technique autre que les lipides, optimisé pour garantir une efficacité de transfection maximale, une grande facilité d'utilisation et une cytotoxicité minimale dans un grand nombre de cellules de mammifères différentes.
Caractéristiques et avantages
  • Transfert d'ADN extrêmement efficace, aussi bien avec des transfections stables que transitoires.
  • Compatibilité avec les milieux à base de sérum ainsi que les milieux sans sérum.
  • Protocole simple - pas besoin de changer de milieu.
  • Idéal pour les transfections à haut débit sur des plaques multi-puits.
  • Idéal pour la production de rétrovirus destinés à la transduction de lymphocytes T.
  • Compatible avec un grand nombre de types de cellules avec une optimisation minimale.
  • Efficacité de transfection supérieure et cytotoxicité inférieure par rapport aux réactifs d′autres fournisseurs.
  • Possibilité d′effectuer jusqu′à 500 transfections sur des plaques de 35 mm avec le format de 1 ml.
Avertissement
Toxicité : Inflammable (J)
Notes préparatoires
Pour consulter le protocole, veuillez cliquer(ici).
Autres remarques
En raison de la nature dangereuse des matériaux contenus dans cet envoi, des frais d'expédition supplémentaires peuvent être appliqués à votre commande. Certaines tailles de conditionnement peuvent être exonérées des frais d'expédition supplémentaires pour matériaux dangereux. Veuillez contacter notre représentant local pour en savoir plus sur ces frais.
Informations légales
GeneJuice® est une marque déposée de EMD Chemicals Inc.
GENEJUICE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
67.1 °F - Information taken from reference works and the literature.
Point d'éclair (°C)
19.5 °C - Information taken from reference works and the literature.
Sharon Eisenberg et al.
Molecular and cellular biology, 31(19), 3938-3952 (2011-08-03)
The trafficking, membrane localization, and lipid raft association of Ras proteins, which are crucial oncogenic mediators, dictate their isoform-specific biological responses. Accordingly, their spatiotemporal dynamics are tightly regulated. While extensively studied for H- and K-Ras, such information on N-Ras, an
Linda Brunotte et al.
The Journal of biological chemistry, 286(44), 38748-38756 (2011-09-16)
The nucleoprotein (NP) of Lassa virus (LASV) strain AV was expressed in a recombinant baculovirus system. The crystal structure of full-length NP was solved at a resolution of 2.45 Å. The overall fold corresponds to that of NP of LASV
Natasha C Lucki et al.
The Journal of biological chemistry, 286(22), 19399-19409 (2011-04-16)
Sphingolipid metabolites, such as ceramide (Cer), sphingosine (SPH), and sphingosine 1-phosphate (S1P), contribute to multiple aspects of carcinogenesis including cell proliferation, migration, angiogenesis, and tumor resistance. The cellular balance between Cer and S1P levels, for example, is an important determinant
Mark G Frost et al.
Bioscience reports, 40(6) (2020-05-19)
Fanconi Anemia (FA) is a rare genetic disorder characterized by developmental defects, bone marrow failure and high predisposition to cancer. The FA DNA repair pathway is required in humans to coordinate repair of DNA interstrand cross-links. The central event in
Ju Huang et al.
Autophagy, 7(1), 17-26 (2010-10-29)
Autophagy mediates the degradation of cytoplasmic components in eukaryotic cells and plays a key role in immunity. The mechanism of autophagosome formation is not clear. Here we examined two potential membrane sources for antibacterial autophagy: the ER and mitochondria. DFCP1
Contenu apparenté
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
Des progrès technologiques majeurs ont permis d'accélérer et d'accroître l'efficacité de la production d'anticorps monoclonaux. Il existe trois plateformes établies pour la découverte d'anticorps. Nous proposons des réactifs pour la production de banques d'anticorps monoclonaux en ayant recours à chacune de ces techniques.