P5775
Acide chloroplatinique hexahydrate
powder and chunks
Synonyme(s) :
Acide hexachloroplatinique hexahydrate, Chlorure platinique hexahydrate, Hexachloroplatinate(IV) d’hydrogène hexahydrate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder and chunks
Concentration
≥37.5% Pt (after Reduction with Mg, gravimetric)
Couleur
orange
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to orange
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.6H2O.Pt/h6*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;+4/p-4
Clé InChI
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable