Principaux documents
M37889
Sigma-Aldrich
Méthylcyclohexane
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Hexahydrotoluene
100 ML
82,10 $
500 ML
118,00 $
2.5 L
309,00 $
18 L
1 570,00 $
82,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
82,10 $
500 ML
118,00 $
2.5 L
309,00 $
18 L
1 570,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H11CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.19
Beilstein:
505972
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.06
82,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Pression de vapeur
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
545 °F
Limite d'explosivité
6.7 %
dilution
(for general lab use)
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
101 °C (lit.)
Pf
−126 °C (lit.)
Densité
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Application
Methylcyclohexane can be used as a solvent in the:
  • Au/TiO2-catalyzed aerobic epoxidation of stilbene[1].
  • Chromium-catalyzed selective ethylene oligomerization[2].
  • Preparation of ABA-type olefin triblock copolymers[3].
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4.0 °C - closed cup
Peroxide-mediated Alkyl-Alkyl coupling of dialkylzinc: A useful tool for synthesis of ABA-Type Olefin triblock copolymers
Kim S, et al.
Macromolecules, 51, 4821-4828 (2018)
Solvent and oxidant effects on the Au/TiO2-catalyzed aerobic epoxidation of stilbene
Lignier P, et al.
Catalysis Today, 138, 50-54 (2008)
Selective ethylene oligomerization with chromium complexes bearing pyridine-phosphine ligands: influence of ligand structure on catalytic behavior
Yang Y, et al.
Organometallics, 33, 5749-5757 (2014)
Liliana Martelo et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(48), 15023-15029 (2015-11-10)
Phasor plots of the fluorescence intensity decay (plots of the Fourier sine transform versus the Fourier cosine transform, for one or several angular frequencies) are being increasingly used in studies of homogeneous and heterogeneous systems. In this work, the phasor
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at