D62403
1,2-Dichloroethylene, mixture of cis and trans
98%
Synonyme(s) :
1,2-Dichloroethene, Acetylene dichloride, sym-Dichloroethylene
143,00 $
About This Item
143,00 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
5.32 psi ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pb
48-60 °C (lit.)
Pf
−57 °C (lit.)
Densité
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
Clé InChI
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves