Key Documents
W200611
Sigma-Aldrich
Acide acétique
≥99.5%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Acide acétique glacial
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.05
Numéro FEMA:
2006
Numéro Beilstein :
506007
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
0002
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
8.002
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.814
FDA 21 CFR 173.370
FDA 21 CFR 184.1005
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Pression de vapeur
15.2 hPa ( 20.0 °C)
73.3 hPa ( 50.0 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Durée de conservation
Expiration date period - 5 years
Limite d'explosivité
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
Point d'ébullition
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Température de transition
solidification point ≥15.6 °C
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Chaîne SMILES 
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
sour
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Acetic acid is an organic acid mainly used as a preservative, acidulating and flavoring agent. It is the main constituent of vinegar and pyroligneous acid. In combination with leavening agents, it produces carbon dioxide from sodium bicarbonate. Acetic acid is used as flavoring agent in ice-creams, nonalcoholic beverages and baked goods.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
IgoeY Rs, et al
Dictionary of Food ingredients, 3-3 (1999)
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, 5-5 (1971)
Bender DA and Bender AE
Benders? Dictionary of Nutrition and Food Technology (1999)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 13-15 (1997)
Takashi Taniguchi et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 67(2), 517-526 (2014-11-12)
Fli-1, a potential predisposing factor for systemic sclerosis (SSc), is constitutively down-regulated in the lesional skin of patients with SSc by an epigenetic mechanism. To investigate the impact of Fli-1 deficiency on the induction of an SSc phenotype in various