Principaux documents
79613
Sigma-Aldrich
meta-Phosphoric acid
puriss. p.a., ACS reagent, ≥33.5% (T)
Synonyme(s) :
Metaphosphoric acid
100 G
168,00 $
168,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
168,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(HPO3)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
168,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Forme
crystalline
Contient
57-63% NaPO3 as stabilizer
Concentration
≥33.5% (T)
Technique(s)
HPLC: suitable
Solubilité
water: miscible
Densité
2 g/cm3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Traces de cations
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES 
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
Clé InChI
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
meta-Phosphoric acid is a monobasic acid.
Application
meta-Phosphoric acid may be employed as an extraction reagent during isocratic reversed-phase ion-pairing high performance liquid chromatographic analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in plant.[1]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
M A Kall et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 730(1), 101-111 (1999-08-07)
The total vitamin C amount in different food and plasma samples was determined by a dual detection system, after HPLC separation, with direct detection of ascorbic acid and indirect fluorimetric detection of dehydroascorbic acid after a post-column O-phenyldiamine derivatisation. The
Articles
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.