255564
L-acide ascorbique
ACS reagent, ≥99%
Synonyme(s) :
Acide L-thréoascorbique, Facteur anti-scorbut, Vitamine C
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
crystals or granules
powder or chunks
Activité optique
[α]25/D +20.5 to +21.5° in H2O
Technique(s)
HPLC: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Résidus de calcination
<0.1%
Couleur
white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
Pf
190-194 °C (dec.)
Solubilité
water: soluble 176 g/L at 20 °C
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
Application(s)
cell analysis
Chaîne SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Clé InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC23A2(9962)
Description générale
Application
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)