32210
Éther diméthylique du diéthylèneglycol
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
2-méthoxyéthyl éther, Diméthyldiglycol, « Diglyme », Éther bis(2-méthoxyéthylique)
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.6 (vs air)
Pression de vapeur
3 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Essai
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
370 °F
Limite d'explosivité
17.4 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.005% peroxides (as H2O2)
≤0.1% water
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.408
pb
162 °C (lit.)
Pf
−64 °C (lit.)
Densité
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Application(s)
environmental
Chaîne SMILES
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup