Documents
433950
Supelco
Amberlite HPR1200 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 23-27 mesh
Synonyme(s) :
strong cation exchange resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Dowex Marathon C hydrogen form, 23-27 mesh particle size
Forme
beads
Niveau de qualité
Réticulation
8 % cross-linked
Humidité
50-56%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
sulfonic acid
Taille des particules
23-27 mesh
550-650 μm
Capacité
1.8 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
cation exchange
Catégories apparentées
Application
Résine échangeuse de cations fortement acide conçue pour la déminéralisation. La gamme de taille des particules monodispersée procure de meilleures débits et efficacité. Répond aux exigences de la méthode FDA 21 CFR 173.25
Dowex 1X4, anion-exchange resin, was used as adsorbent material in characterization of iodinated contrast media using 11B NMR and capillary electrophoresis.
Autres remarques
Cette résine n′a pas été spécialement traitée ni purifiée. Nous suggérons de lui faire subir une élution et un lavage préliminaires appropriés.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Isabella Rustighi et al.
Journal of hazardous materials, 205-206, 10-16 (2012-01-17)
Iodinated contrast media (ICM) are persistent and ubiquitous water pollutants. Because of their high water solubility and biochemical stability, their phase-separation and recovery from the aquatic environment is very difficult. Here, borate was chosen as a complexing agent of the