31665
Sulfate de zinc heptahydraté
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Pureté
≥99.5%
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤0.0005% total nitrogen (N)
pH
4.4-5.6 (20 °C, 5%)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
Traces de cations
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤2 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤2 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
- To compose electrolyte for the electrodeposition of Cu-Zn-Sn precursors on Mo-coated glass substrates.
- Preparation of internal standard (IS) working solution for use in liquid chromatography (LC) coupled with mass spectrometry (MS) analysis.
- Titrimetric estimation of holmium content in the holmium loaded poly(L-lactic acid) films and microspheres.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable