307491
Zinc sulfate monohydrate
≥99.9% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder
Solubilité
water: soluble(lit.)
Chaîne SMILES
O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2
Clé InChI
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
- Fabrication and Characterizations of Hot-Melt Extruded Nanocomposites Based on Zinc Sulfate Monohydrate and Soluplus.: This study details the preparation and characterization of nanocomposites using zinc sulfate monohydrate and Soluplus via hot-melt extrusion. The research highlights the potential applications of these nanocomposites in enhancing the bioavailability of pharmaceutical compounds (Lee et al., 2017).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable