Z4750
Sulfate de zinc heptahydraté
ReagentPlus®, ≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Agence
suitable for SM 5210
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99.0%
Forme
powder
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
- A reagent in the isolation of genomic DNA from eukaryotic green alga named Chlamydomonas reinhardtii.
- A component of a cell culture media (Jensen′s chemically defined media).
- A reactant to prepare zinc thiourea sulfate salts as NLO materials.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.