12354
Iron(II) sulfate heptahydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.5-104.5% (manganometric)
Synonyme(s) :
Ferrous sulfate heptahydrate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
14.6 mmHg ( 25 °C)
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
Pureté
99.5-104.5% (manganometric)
Forme
crystals
Durée de conservation
Shelf life is limited
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
Impuretés
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.005% heavy metals (as Pb)
pH
3-4 (20 °C, 5%)
Densité
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤30 mg/kg
Fe3+: ≤2000 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤200 mg/kg
Mn: ≤1000 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
Adéquation
complies for appearance of solution
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Attention
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable