31443
Sodium nitrite
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Agence
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
<0.0001 hPa ( 25 °C)
Pureté
≥99%
Forme
powder or crystals
Température d'inflammation spontanée
914 °F
Impuretés
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pH
9
Pf
271 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤20 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Clé InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable