Documents
8.22285
Sigma-Aldrich
Sodium nitrite
cryst. for synthesis
Synonyme(s) :
Sodium nitrite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
NNaO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
69.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-555-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Puissance
85 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
280 °C (decomposition)
Solubilité
820 g/L
Densité
2.1 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1200 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Clé InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Flame over circleSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable