221341
Sodium nitrate
ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Chile salpeter
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Agence
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 300
Pureté
≥99.0%
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤0.005% insolubles
pH
5.5-8.3 (25 °C, 5%)
Pf
306 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
iodate (IO3-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≥0.002%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Chaîne SMILES
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
Clé InChI
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.