237159
Lead subacetate
ACS reagent
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lead
Impuretés
≤0.02% insol. dil. HOAc
≤1.0% insol. H2O
≥33.0% basic lead
Perte
≤1.5% loss on drying
Traces d'anions
NO3- and NO2-: passes test
chloride (Cl-): ≤0.003%
Traces de cations
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Chaîne SMILES
O[PbH2]O.O[PbH2]O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.4H2O.3Pb/c2*1-2(3)4;;;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);4*1H2;;;/q;;;;;;3*+2/p-6
Clé InChI
VLOJXAQYHIVPFI-UHFFFAOYSA-H
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable