1.07375
Lead(II) acetate trihydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Lead(II) acetate trihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
99.5-102.0% (complexometric)
Forme
solid
Puissance
4665 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
pH
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
75 °C
Solubilité
443 g/L
Densité
3.3 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1200 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
Clé InChI
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Liaison
Remarque sur l'analyse
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Nitrite and Nitrate (as NO₃): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable