21218
Calcium phosphate
purum p.a., ≥96.0% (calc. as Ca3(PO4)2, KT)
Synonyme(s) :
β-Calcium phosphate tribasic, β-Tricalcium phosphate, tert-Calcium phosphate, tri-Calcium (ortho)phosphate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum p.a.
Essai
≥96.0% (calc. as Ca3(PO4)2, KT)
Forme
powder
Perte
≤0.1% loss on ignition, 800 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Traces de cations
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
Clé InChI
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable