13204
β-tri-Calcium phosphate
puriss. p.a., ≥98% β-phase basis (unsintered powder)
Synonyme(s) :
β-TCP, β-Tricalcium phosphate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Essai
≥98% β-phase basis (unsintered powder)
Forme
powder
Impuretés
≤250 mg/kg total sulfur (as SO4) (ICP)
≤50 mg/kg total heavy metals (as lead)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 mg/L
Traces de cations
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Hg: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Chaîne SMILES
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
Clé InChI
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
Low crystalinity Hydroxylapatite at unsintered condition.
A high crystalinity ß-Tricalcium phosphate after sintering at 1100C.
ß-TCP: >98% (by x-ray diffraction analysis)
other Ca-P phases as Hydroxylapatite, a-TCP and Pyrophosphate <2.0%
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable