773956
Barium phosphate
powder, -200 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Barium orthophosphate, Tribarium diphosphate
195,00 $
About This Item
195,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Taille des particules
-200 mesh
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES
[Ba++].[Ba++].[Ba++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ba.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
Clé InChI
WAKZZMMCDILMEF-UHFFFAOYSA-H
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3