693871
Calcium phosphate, amorphous (ACP), <100nm (BET)
nanopowder, <150 nm particle size (BET)
Synonyme(s) :
ACP
About This Item
Produits recommandés
Forme
nanopowder
Composition
Ca/P, ~1:1
Superficie
>12 m2/g , typical
Taille des particules
<150 nm (BET)
Chaîne SMILES
O.[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Ca.H4O7P2.H2O/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);1H2/q2*+2;;/p-4
Clé InChI
JWETXQZDTWPZNK-UHFFFAOYSA-J
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.