Documents
8.22260
Sigma-Aldrich
Acide succinique
for synthesis
Synonyme(s) :
Acide butanedioïque
About This Item
Formule linéaire :
HOOCCH2CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.09
Numéro Beilstein :
1754069
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-740-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (acidimetric)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
470 °C
Puissance
2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
235 °C (lit.)
235 °C/1013 hPa
Pf
184-186 °C (lit.)
Température de transition
flash point 206 °C
Solubilité
water: 58 g/L at 20 °C
Densité
1.56 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
940 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 184 °C
Melting range (upper value): ≤ 189 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable