S3674
Acide succinique
BioXtra, BioRenewable, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Acide butanedioïque
59,80 $
Disponibilité
About This Item
59,80 $
Disponibilité
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥99.0%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.02%
Point d'ébullition
235 °C (lit.)
Pf
184-186 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Chaîne SMILES
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable