Documents
W381920
Sigma-Aldrich
L-Arginine
natural, FCC, FG
Synonyme(s) :
Acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque
About This Item
Formule linéaire :
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.20
Numéro FEMA:
3819
Numéro Beilstein :
1725413
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
17.003
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
corn
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
Pf
222 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
faint
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
Clé InChI
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Substrat de l′oxyde nitrique synthase qui est converti en citrulline et oxyde nitrique (NO). Induit la libération d′insuline par un mécanisme dépendant de l′oxyde nitrique.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)