Principaux documents
A4474
SAFC
L-Arginine
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque
100 G
264,00 $
1 KG
698,00 $
10 KG
4 192,00 $
25 KG
9 259,00 $
264,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
100 G
264,00 $
1 KG
698,00 $
10 KG
4 192,00 $
25 KG
9 259,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.20
Beilstein:
1725413
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
Nomenclature NACRES :
NA.26
264,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Source biologique
non-animal source
Niveau de qualité
Essai
>98.5%
Forme
crystalline powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
Pf
222 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Adéquation
suitable for manufacturing use
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
Clé InChI
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Notre gamme SAFC® de matières premières de grande qualité destinée aux procédés biopharmaceutiques subit des procédures de contrôle qualité strictes et présente la documentation et l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre aux exigences du programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
Notre offre complète de produits chimiques pour l'upstream processing non seulement fournit aux fabricants de produits biopharmaceutiques des matières premières de haute qualité pour la production de thérapies classiques et novatrices, mais elle les aide également à commercialiser plus rapidement leurs produits et à simplifier leurs démarches réglementaires. Faites confiance à la transparence de notre chaîne logistique et à la fiabilité de notre sourcing partout dans le monde et rationalisez la qualification de votre produit avec notre support et nos services réglementaires de premier ordre.
Pour obtenir la documentation technique d'un produit, rendez-vous sur la page du Support Clients et sélectionnez "Documentation sur un produit". Attention : la consultation de la documentation technique de ce produit nécessite la signature d'un accord de confidentialité et de non-divulgation.
Application
La L-arginine est un acide aminé non essentiel. Elle entre dans la composition des milieux de culture cellulaire pour la bioproduction commerciale d'anticorps monoclonaux et de protéines thérapeutiques recombinantes.
Actions biochimiques/physiologiques
Substrat de l′oxyde nitrique synthase qui est converti en citrulline et oxyde nitrique (NO). Induit la libération d′insuline par un mécanisme dépendant de l′oxyde nitrique.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Krishnan Suresh Kumar et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(11), 5474-5479 (2010-08-21)
A new series of 3-(benzylideneamino)-2-phenylquinazoline-4(3H)-ones were prepared through Schiff base formation of 3-amino-2-phenyl quinazoline-4(3)H-one with various substituted carbonyl compounds. Their chemical structures were elucidated by spectral studies. Cytotoxicity and antiviral activity were evaluated against herpes simplex virus-1 (KOS), herpes simplex
Diane N Singhroy et al.
Retrovirology, 10, 73-73 (2013-07-23)
Protein arginine methyltransferase 6 (PRMT6) is a nuclear enzyme that methylates arginine residues on histones and transcription factors. In addition, PRMT6 inhibits HIV-1 replication in cell culture by directly methylating and interfering with the functions of several HIV-1 proteins, i.e.
Kaoru Kumazaki et al.
Nature, 509(7501), 516-520 (2014-04-18)
Newly synthesized membrane proteins must be accurately inserted into the membrane, folded and assembled for proper functioning. The protein YidC inserts its substrates into the membrane, thereby facilitating membrane protein assembly in bacteria; the homologous proteins Oxa1 and Alb3 have
John Pernow et al.
Cardiovascular research, 98(3), 334-343 (2013-02-19)
Functional integrity of the vascular endothelium is of fundamental importance for normal vascular function. A key factor regulating endothelial function is the bioavailability of nitric oxide (NO). Recently, the enzyme arginase has emerged as an important regulator of NO production
Hartmut Grasemann et al.
Current pharmaceutical design, 18(5), 726-736 (2012-01-11)
The concentrations of nitric oxide are decreased in airways of patients with cystic fibrosis. The reasons for this nitric oxide deficiency are incompletely understood but may include reduced production from nitric oxide synthases due to decreased expression, the enzymes in