Principaux documents
W344412
Sigma-Aldrich
L-Valine
natural, FCC, FG
Synonyme(s) :
Acide L-2-amino-3-méthylbutanoïque, Acide (S)-α-aminoisovalérique
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Numéro FEMA:
3444
Beilstein:
1721136
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Numéro Flavis :
17.028
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
odorless
Qualité:
FG
Halal
Kosher
natural
Source biologique:
corn
Allergène alimentaire:
no known allergens
Source biologique
corn
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
Pf
295-300 °C (subl.) (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
João Barroso-Batista et al.
Current biology : CB, 30(6), 1049-1062 (2020-03-07)
Members of the gut microbiota are thought to experience strong competition for nutrients. However, how such competition shapes their evolutionary dynamics and depends on intra- and interspecies interactions is poorly understood. Here, we test the hypothesis that Escherichia coli evolution