W328502
L-Glutamic acid
FCC
Synonyme(s) :
(S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
74,30 $
About This Item
74,30 $
Produits recommandés
Source biologique
corn
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
Conformité réglementaire
FCC
FDA 21 CFR 172.320
FDA 21 CFR 182.1045
Essai
98.5-101.5% dry basis (perchloric acid titration)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D +32°, c = 10 in 2 M HCl
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble 8.64 g/L at 25 °C
Densité
1.54 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤5 ppm
Application(s)
flavors and fragrances
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
baked
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Clé InChI
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Informations sur le gène
human ... CCR2(1231) , GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA4(2893) , GRIK1(2897) , GRIK2(2898) , GRIK3(2899) , GRIK5(2901) , GRIN2B(2904) , GRM2(2912) , SLC1A1(6505) , SLC1A2(6506)
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grik2(54257) , Grik4(24406) , Grin2a(24409) , Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm3(24416) , Grm4(24417) , Grm5(24418) , Grm6(24419) , Grm7(81672) , Slc1a2(29482)
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCActive Filters