Principaux documents
W319912
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal, mixture of isomers
natural, ≥96%, FG
Synonyme(s) :
2-Phenyl-5-methylhex-2-enal, Cocal, cocoa hexenal
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH=C(C6H5)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.27
Numéro FEMA:
3199
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10365
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
5.099
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥96%
Densité
0.973 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
bitter; chocolate; cocoa
Chaîne SMILES 
O=C\C(=C\CC(C)C)\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O/c1-11(2)8-9-13(10-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,9-11H,8H2,1-2H3/b13-9-
Clé InChI
YURDCJXYOLERLO-LCYFTJDESA-N
Catégories apparentées
Application
  • A 90-day subchronic toxicity study of 5-methyl-2-phenyl-2-hexenal in F344 rats.: This study investigates the subchronic toxicity of 5-methyl-2-phenyl-2-hexenal, an aromatic aldehyde, in laboratory rats. The research assesses various biomarkers of organ toxicity, blood chemistry, and histopathological changes after repeated administration, emphasizing its safety profile and potential risks in biological systems (Nakamura et al., 2021).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup