SMB01347
5-Fluoro-L-tryptophan
≥98% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Aralez Bio
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
white
Pf
238—239 °C
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(F)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H11FN2O2/c12-7-1-2-10-8(4-7)6(5-14-10)3-9(13)11(15)16/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Clé InChI
INPQIVHQSQUEAJ-VIFPVBQESA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)