PHR1730
Bupropion Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Bupropion hydrochloride, (±)-2-(tert-Butyl amino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one, (±)-1-(3-Chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-propanone hydrochloride
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1078733
Famille d'API
bupropion
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
Clé InChI
HEYVINCGKDONRU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531)
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable