PHR1394
Fluoxétine hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(±)-N-Méthyl-γ-[4-(trifluorométhyl)phénoxy]benzènepropanamine hydrochloride, LY-110,140 hydrochloride, Prozac®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 797
traceable to Ph. Eur. F0253000
traceable to USP 1279804
Famille d'API
fluoxetine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
Clé InChI
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC6A4(6532)
Description générale
Fluoxetine Hydrochloride is a selective serotonin-reuptake inhibitor used as an antidepressant. It is also utilized for the treatment of obsessive-compulsive disorders.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Note de bas de page
Produits recommandés
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?