PHR1744
3-Chlorobenzoic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
3-Chlorobenzoic acid
329,00 $
About This Item
329,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1112299
Famille d'API
bupropion
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 200 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
153-157 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3