PHR1694
Pyridoxine Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
5-(hydroxymethyl)-2,4-dimethylpyridin-3-ol
997,00 $
About This Item
997,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
pyridoxine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Pyridoxine Impurity B is a vitamin B6 antagonist.
Application
- Development of a reversed-phase high-performance liquid chromatographic (RP-HPLC) to determine impurities in metadoxine drug
Remarque sur l'analyse
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable