P7003
Piperazine hexahydrate
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99% (TLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
145-156 °C (lit.)
Pf
42-44 °C (lit.)
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2.6H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;;;;/h5-6H,1-4H2;6*1H2
Clé InChI
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)