93774
Polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate solution
ampule, ~10% in H2O
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol sorbitan monolaurate solution, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Forme
liquid
Qualité
ampule
Concentration
~10% in H2O
Impuretés
≤150 μM sulfhydryl oxidizing substances (carbonyls, peroxides)
Indice de réfraction
n20/D 1.347
Densité
1.01 g/mL at 20 °C
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Application(s)
sample preservation
Chaîne SMILES
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clé InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves