Principaux documents
8.17072
SAFC
Tween® 20 (polysorbate)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JPE, NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
TWEEN® 20, Monolaurate de polyoxyéthylènesorbitan, Monolaurate de polyéthylèneglycolsorbitan
1 L
155,00 $
2.5 L
308,00 $
8170729025
2 630,00 $
155,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 L
155,00 $
2.5 L
308,00 $
8170729025
2 630,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
500-018-3
155,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Agence
JPE
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1.4 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
viscous liquid
Poids mol.
~1228
Technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.468 (lit.)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Température de transition
flash point 275 °C
Densité
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clé InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Détergent non ionique
Le polysorbate 20 est utilisé comme tensioactif dans diverses formes liquides et peut servir, par exemple, d'agent émulsionnant, solubilisant ou mouillant.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Articles
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenu apparenté
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.