P0305000
Parnaparin sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Heparin sodium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
parnaparin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)