H4784
Héparine sodium salt from porcine intestinal mucosa
≥180 USP units/mg
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Porcine intestinal mucosa
Niveau de qualité
Forme
powder
Activité spécifique
≥180 USP units/mg
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Traces de cations
Ca: ≤20 ppm
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Qualité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.