E0180000
Enoxaparin sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Heparin sodium
215,00 $
About This Item
215,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
enoxaparin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
Clé InChI
JRTRSJGZMRQDHI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable