Principaux documents
NISTRM8551
Sulfate d′ammonium
NIST® RM 8551
Synonyme(s) :
Mascagnite
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Pureté isotopique
 15N
Fabricant/nom de marque
NIST®
Pf
>280 °C (dec.) (lit.)
Densité
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Autres remarques
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (15N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable