Documents
168355
Millipore
Sulfate d'ammonium
Synonyme(s) :
Mascagnite
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352314
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (formol method)
Niveau de qualité
Forme
crystals (Fine)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Pf
>280 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 1 M
Densité
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
heavy metals: <5 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A 5% aqueous solution has a pH of 5.0-6.0. Commonly used for protein precipitation/purification.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for up to 1 year at room temperature.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable