NIST978A
Nitrate d′argent
NIST® SRM® 978a
Synonyme(s) :
Acide nitrique, sel d’argent(I)
1 010,00 $
About This Item
1 010,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.8 (vs air)
Pureté isotopique
107Ag
108Ag
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 0.25 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
212 °C (dec.) (lit.)
Format
matrix material
Chaîne SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
SRM 978A_cert
SRM 978A_SDS
Autres remarques
Ag-107 and Ag-109
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable