Principaux documents
NIST984
Rubidium chloride
NIST SRM 984
0.25 G
1 140,00 $
1 140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.25 G
1 140,00 $
About This Item
Formule linéaire :
RbCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.92
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Pureté isotopique
 85Rb
 87Rb
Conditionnement
pkg of 0.25 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
715 °C (lit.)
Densité
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Autres remarques
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Rubidium chloride (RbCl)
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable