Principaux documents
NIST975A
Chlorure de sodium
NIST® SRM® 975a
Synonyme(s) :
Halite, NaCl
0.25 G
1 210,00 $
1 210,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.25 G
1 210,00 $
About This Item
Formule linéaire :
NaCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.44
Beilstein:
3534976
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 210,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Pureté isotopique
 35Cl
 37Cl
Conditionnement
pkg of 0.25 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
801 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Description générale
SRM 975a contains 0.25 g of sodium chloride (NaCl) with a purity of 99.89% by mass. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 975A_cert
SRM 975A_SDS
Application
The Standard Reference Material (SRM) Isotopic standard for chlorine is intended for use as an isotopic standard.
Caractéristiques et avantages
  • Accompanied with certified values for the absolute abundance ratio of 35Cl/37Cl and isotopic compositions of 35Cl and 37Cl.
  • Maintenance and expiration of SRM certification, instructions for use are provided on NIST certificate.
Autres remarques
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Chlorine-35 (Cl), Chlorine-37 (Cl)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable