Principaux documents
NIST3252
Protein Drink Mix
NIST®SRM®
50 G
2 410,00 $
2 410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
2 410,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
2 410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Description générale
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable