Principaux documents
NIST3253
Yerba Mate Leaves
NIST®SRM®
Synonyme(s) :
Yerba mate powder
20 G
1 660,00 $
1 660,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 G
1 660,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 660,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 20 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
GC/MS: suitable
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Description générale
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Pyrene (C16H10), Benz[a]anthracene (C18H12), Benzo[a]pyrene (C20H12), Perylene (C20H12), Benzo[ghi]perylene (C22H12)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
2-Methylphenanthrene (C15H12), 3-Methylphenanthrene (C15H12), Fluoranthene (C16H10), 1-Methylpyrene (C17H12), Benzo[c]phenanthrene (C18H12), Chrysene (C18H12), Triphenylene (C18H12), Benzo[b]fluoranthene (C20H12), Benzo[k]fluoranthene (C20H12), Benzo[a]fluoranthene (C20H12), Indeno[1,2,3-cd]pyrene (C22H12), Picene (C22H14), Coronene (C24H12), Ash, Protein, Carbohydrates, Total Fat, Calories
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable