Documents
NIST2258
BDE 209 in 2,2,4-Trimethylpentane
NIST®SRM®
Synonyme(s) :
Decabromodiphenyl ether solution, Decabromodiphenyl oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12Br10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
959.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Conditionnement
pkg of 6 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
Brc1c(Br)c(Br)c(Oc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C12Br10O/c13-1-3(15)7(19)11(8(20)4(1)16)23-12-9(21)5(17)2(14)6(18)10(12)22
Clé InChI
WHHGLZMJPXIBIX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Autres remarques
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)