NIST2262
Chlorinated biphenyl cogeners in isooctane
NIST® SRM® 2262
1 400,00 $
About This Item
1 400,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 x 1.2 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Catégories apparentées
Description générale
SRM 2262_cert
SRM 2262_SDS
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
71.6 °F
Point d'éclair (°C)
22 °C