NISTRM8447
Perfluorinated sulfonic acids in methanol
NIST® RM 8447
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
multi-component solution
Catégories apparentées
Autres remarques
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Perfluorobutane sulfonate (C4HF9O3S), Perfluorohexane sulfonate (C6HF13O3S), Perfluorooctane sulfonate (C8HF17O3S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Perfluorobutane sulfonate (C4HF9O3S), Perfluorohexane sulfonate (C6HF13O3S), Perfluorooctane sulfonate (C8HF17O3S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
71.6 °F
Point d'éclair (°C)
22 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)